Learn More
Dynactin 6 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604782 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604782 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604782 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297258APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Dynactin 6 Polyclonal specifically detects Dynactin 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Dynactin 6
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato APC
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene dynactin 6, dynactin subunit 6, Dynactin subunit p27, P27, Protein WS-3, WS-3, WS3novel RGD-containing protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dynactin 6 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10671
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus