Description
Dynalon Dropping Pipette is a one-piece, molded, low-density polyethylene dropper with bellows-action bulbs.
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Infectious or Toxic Substances |
| Quantità | 100/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Infectious or Toxic Substances |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.16 oz. |
| Monouso | Single-use |
| Product Type | Dynalon Dropping Pipette |