Learn More
BINDER™ Dynamic Climate Chamber
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31876354 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
228 L
417 L
734 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacità (sistema metrico) Pakningsstørrelse
31876354 228 L Pezzo
18866376 417 L -
18803238 734 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31876354 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200513
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Suitable for all heat and cold tests between -40 °C and +180 °C.
  • Temperature range: -40°C to +180°C
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Programmable condensation protection for test material
  • Troubleshooting system with visual and audible alarms
  • CFC-free refrigerant R-452A
  • 1 stainless steel rack
  • Access port with silicone plug (models 56, 115, 240, 400), 50 mm, left
  • 2 access ports with silicone plugs (models 720, 1020), 80 mm, left and right
  • Heated viewing window with LED interior lighting
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm
  • 4 castors, two with brakes
  • Computer interface: Ethernet
  • Adjustable ramp function
  • Integrated chart recorder
  • Real-time clock
  • Door heating
  • Inner chamber made of stainless steel
  • Cooling with compressor cooling unit
Specifications
Tipi di allarme Audiable, Visual
Tipo di unità di controllo PID
Capacità (sistema metrico) 228 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 1 std./6 max.
Tipo di spina CEE 16 / 6 H plug 5-pin
Temperature Range (Metric) -40°C to +180°C
Tipo Temperature Test Chamber
Display Touchscreen
Heat Up Time 60 min., -40°C to +180°C
Controllo umidità No
Include 1 stainless steel rack, BINDER Multi Management Software APT-COMTM basic edition, Access port with silicone plug, 50 mm, left, 4 sturdy twin casters with brakes at the front
N. di ruote 4
N. di sportelli 1
Porte 1
Programmabilità Yes
Tempo di intervallo programmabile Yes
Classe di protezione Class 2 (DIN 12880)
Refrigerante R744
Uniformità termica 0.1 to 1.5 ±K
Dimensioni interne (L x P x A) 442 x 735 x 700 mm
Peso (sistema metrico) 311 kg
Tensione 400 V