Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Burgundy Occupational Slip On O1 ESD
Burgundy slip-on occupational shoes with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
67.38€
Specifica
Colore Burgundy
Materiale Knitted Fabric
Certifications/Compliance (Europe) Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD class climatic 1 according EN 61340
Sesso Unisex
Ankle Style Slip-on
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17141385
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/35
35
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17151385
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/36
36
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17141395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/45
45
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17151395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/46
46
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17161395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/47
47
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17171395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/48
48
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17161385
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/37
37
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17171385
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/38
38
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17181385
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/39
39
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17191385
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/40
40
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17101395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/41
41
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17111395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/42
42
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17121395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/43
43
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17131395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ABEBA™
37374/44
44
67.38€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight occupational slip-on shoes
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant TPU outsole
  • Good cushioning
  • Energy absorption in heel area
  • Burgundy knitted fabric breathable
  • Double elastic band fitting system
  • Removable active Medifit insole
Specifica
Specifica
Burgundy
Comply to EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD class climatic 1 according EN 61340
Slip-on
O1 SRC ESD
Knitted Fabric
Unisex
Water Repellent