Learn More
DyNAmo ColorFlash DyNamo ColorFlash Probe qPCR Kit
Offers equal performance to the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit. In addition, it incorporates an innovative multicolor system that ensures correct pipetting.
152.00€ - 2360.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Primer-probe
Formato Tube
GC-Rich PCR Performance High
PCR Method qPCR
Polimerasi Tbr DNA polymerase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
10401358
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F456L
500 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10738908
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F456S
100 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10164039
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
F456XL
2500 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
DyNAmo ColorFlash Probe qPCR Kit offers equal performance to the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit. In addition, it incorporates an innovative multicolor system that ensures correct pipetting. The 2X master mix contains a blue dye, and a separate sample buffer contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green. Using this patent-pending multicolor system, pipetting of both the master mix and the sample can be easily monitored. This significantly decreases the risk for pipetting errors during reaction set up, especially when using white reaction vessels. The dyes do not affect the specificity or sensitivity of qPCR assays.
  • Minimized risk of pipetting errors during reaction set up
  • Especially beneficial when using white reaction vessels
  • Extremely fast protocols due to combined annealing and extension step of only 15 sec.
  • Specific and sensitive detection of a wide range of template concentrations
  • dUTP included in the 2X master mix allows the use of UNG for prevention of carry-over contamination
Specifications
Specifications
Primer-probe
High
Tbr DNA polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, StepOne™ System, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P
DyNAmo Flash
Gene Expression
DNA, dsDNA
Tube
qPCR
Fast
DyNAmo ColorFlash Probe qPCR Kit
Real Time PCR SYBR Master Mix
2X (DyNAmo ColorFlash qPCR Mix), 50X (ROX Dye), 40X (Sample Buffer Solution with Yellow Dye)