Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-300F Refrigerated/Heating Circulator
Codice prodotto. 15940277
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Interface not included
interfacce analogiche
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
15940277 interfacce analogiche Pezzo
15920277 Interface not included Pezzo
15930277 interfacce analogiche Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15940277 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9021703.D
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Circulators have a wide working temperature range. Refrigerated circulators are suitable for both internal and external applications. Pump capacity is 22 L/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.
  • Powerful cooling machines
  • Suitable for internal and external applications
  • Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
  • Powerful and infinitely adjustable pressure pump
  • Flow rate 22 L/min, pressure 0.6 bar
  • Easy switching between internal and external circulation
  • Large color TFT display, multilingual interface
  • Central rotary knob (controller) simplifies operation
  • Integrated programmer for 8 x 60 program steps
  • Integrated external Pt100 connection
  • USB port
  • RS232 interface or analog interfaces (optional)
  • Bath cover included with delivery
  • Integrated drain makes emptying liquid easy and safe
Specifica
Descrizione Termocriostat a circolazione
Capacità (sistema metrico) 3 a 4 litri
Capacità di raffreddamento 0.3 kW
Portata 8 a 23 (l/min)
Display 3.5 in. TFT Display
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include interfacce analogiche
Modello DYNEO™ DD-300F
Flusso parziale 0.1 a 0.6 bar
Temperatura massima (sistema metrico) -20 a +200 °C
Dimensioni (L x P x A) 24 x 42 x 66 cm
Depth (Metric) Interior 15 cm
Peso (sistema metrico) 27.7 kg
Tensione 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 230 V/50 Hz, 230V/60 Hz