missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DYNLT3 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30610440 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30610440 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30610440 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346608MFV450

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

DYNLT3 Polyclonal antibody specifically detects DYNLT3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene DYNLT3
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 450 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene dynein, light chain, Tctex-type 3, Protein 91/23, RP3, T-complex-associated testis-expressed 1-like, t-complex-associated-testis-expressed 1-like, TCTE1Ldynein light chain Tctex-type 3, TCTE1XL, TCTEX1L
Specie ospite Rabbit
Immunogeno dynein, light chain, Tctex-type 3. (Uniprot# P51808)
Metodo di purificazione Immunogen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6990
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.