Learn More
Dyphylline
Codice prodotto. 15465429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15465429 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63167.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
An adenosine receptor antagonist, phosphodiesterase inhibitor and vasodilator | CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254.246 g/mol
An adenosine receptor antagonist, phosphodiesterase inhibitor and vasodilator
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dyphylline
CAS 479-18-5
Punto di fusione 160°C to 165°C
Colore White
Formula molecolare C10H14N4O4
Numero MDL MFCD00005759
Quantità 100 g
Beilstein 284563
Indice di Merck 14,3479
Sinonimo dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
IUPAC Name 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 254.246
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
Peso formulazione 254.24
Forma fisica Powder