Specifica
| Vettore alfa | DYPNONE |
| Materiale o nome chimico | Dypnone |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Conforms |
| Imballaggio | glass bottle |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | insoluble aq. soln. |
| Peso formulazione | 222.29 |
| Forma fisica | Liquid |