Learn More
Dysprosium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11391769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391769 25 x 25 mm 25mm
11345929 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012382.FF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx. 0.53g/25 x 25mm | CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Formula molecolare Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
Numero MDL MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium
Colore Gray to Silver
Forma fisica Foil
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Aspetto Gray to silver foil
Intervallo percentuale saggio 99.90%