Learn More
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11327657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327657 25 g 25g
11337657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012922.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-49-9
Formula molecolare DyH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 438.59
Numero MDL MFCD00149683
InChI Key NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Punto di fusione 88.6°C
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 438.59 (348.51 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dysprosium(III) nitrate, pentahydrate