Learn More
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11301069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11301069 25 g 25g
11311069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11301069 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011315.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate is used for catalysts. It is used in the preparation of dysprosium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-49-9
Formula molecolare DyH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 438.59
Numero MDL MFCD00149683
InChI Key NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Punto di fusione 88.6°C
Colore Cream to Yellow
pH 3
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,3482
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 438.59 (348.51 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton