Learn More
Dysprosium(III) oxide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11397808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397808 25 g 25g
11307818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036370.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-87-8
Formula molecolare Dy2O3
Molecular Weight (g/mol) 373.00
Numero MDL MFCD00010986
InChI Key GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) oxide
Punto di fusione 2340°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Densità 7.81 g/mL at 27°C
Indice di Merck 14,3482
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 373
Percent Purity 99.9%