Learn More
Dysprosium pieces, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11340659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11340659 10 g 10g
11350659 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340659 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000106.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Formula molecolare Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
Numero MDL MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium pieces
Colore Silver to Gray
Quantità 10 g
Odore Odorless
Forma Pieces
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dysprosium pieces
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare CO2,sabbia,polvere per estintore per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..