Learn More
Dysprosium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 15491027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491027 5 g 5g
15401037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15491027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012897.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Formula molecolare Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
Numero MDL MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium powder
Colore Silver
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −40 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%