Learn More
Dysprosium solution for ICP 10g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12986284 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
12986284 100 mL Bottle 100mL
12996284 250 mL Bottle 250mL
12906294 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12986284 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 216 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Dy
Concentrazione 10±0.02 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Dy
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. Dysprosium (Dy) 10000mg/l in HNO3 5%
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .