Learn More
Dystroglycan Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2B1G12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene Dystroglycan
Clone 2B1G12
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808895
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66735-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898885
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66735-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Dystroglycan is a laminin binding component of the dystrophin-glycoprotein complex which provides a linkage between the subsarcolemmal cytoskeleton and the extracellular matrix. Dystroglycan 1 is a candidate gene for the site of the mutation in autosomal recessive muscular dystrophies. The dramatic reduction of dystroglycan 1 in Duchenne muscular dystrophy leads to a loss of linkage between the sarcolemma and extracellular matrix, rendering muscle fibers more susceptible to necrosis. Dystroglycan also functions as dual receptor for agrin and laminin-2 in the Schwann cell membrane. The muscle and nonmuscle isoforms of dystroglycan differ by carbohydrate moieties but not protein sequence. Alternative splicing results in multiple transcript variants all encoding the same protein.
Specifica
Specifica
Dystroglycan
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
156DAG, A3a, AGRNR, Alpha DG Beta dystroglycan, Beta DG, DAG, DAG1, Dystroglycan
Dag1
IgG1
Protein G
Antibody
2B1G12
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Porcine, Rat
Q14118, Q29243, Q62165
100620392, 114489, 13138, 1605
Dystroglycan Fusion Protein Ag27222
Primary
-20°C
DAG1