Learn More
(E)-1-Heptene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11395455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395455 1 g 1g
11305465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11395455 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19649.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307531-74-4
Formula molecolare C19H36B2O4
Molecular Weight (g/mol) 350.113
Numero MDL MFCD02683463
InChI Key KBMWLQPDFRGVTD-PFONDFGASA-N
Sinonimo 1-cis-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl heptene, e-1-heptene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-heptene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5708398
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-1-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hept-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C(B2OC(C(O2)(C)C)(C)C)CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-1-Heptene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Punti di ebollizione 108°C (0.08 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Beilstein 8859280
Peso formulazione 350.12
Percent Purity 98%