Learn More
(E)-1-Phenyl-1-butene, TRC
Codice prodotto. 30420358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30420358 5 g 5g
30425263 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30420358 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3194955G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1005-64-7
Formula molecolare C10 H12
Molecular Weight (g/mol) 132.2
Sinonimo (1E)-1-Buten-1-ylbenzene (ACI), 1-Butene, 1-phenyl-, (E)- (8CI), Benzene, (1E)-1-butenyl- (9CI), Benzene, 1-butenyl-, (E)- (ZCI), (E)-1-Phenyl-1-butene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, trans-1-Phenyl-1-butene, trans-β-Ethylstyrene, (E)-1-Phenyl-1-butene
IUPAC Name [(E)-but-1-enyl]benzene
SMILES CC\C=C\c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-1-Phenyl-1-butene
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b7-3+
Peso formulazione 132.0939