Learn More
(E)-2-Hepten-1-al 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (E)-2-Hepten-1-al |
| CAS | 18829-55-5 |
| Nomi componenti o analita | (E)-2-Hepten-1-al |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H12 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-Heptenal, (E)- (8CI), (2E)-2-Heptenal, (2E)-Heptenal, (E)-2-Heptenal, 2-trans-Heptenal, n-Hept-trans-2-enal, trans-2-Hepten-1-al, trans-2-Heptenal |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+ |
| SMILES | CCCC\C=C\C=O |
| Vedi altri risultati |