Learn More
(E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30394583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30394583 25 mg
30403236 100 mg
30405369 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30394583 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH10106025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2033064-44-5
Formula molecolare C24H19N5O7S2
Molecular Weight (g/mol) 553.56
IUPAC Name 2-hydroxy-5-[(E)-[4-[[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]sulfamoyl]phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)Nc4ccccn4
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic Acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H19N5O7S2/c30-22-13-8-18(15-21(22)24(31)32)27-26-16-4-9-19(10-5-16)37(33,34)28-17-6-11-20(12-7-17)38(35,36)29-23-3-1-2-14-25-23/h1-15,28,30H,(H,25,29)(H,31,32)
Peso formulazione 553.0726