Learn More
E 2012, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472808
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472808 10 mg 10mg
16415557 5 mg 5mg
16414246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16472808 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10016
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress E 2012 is a potent gamma (γ) secretase modulator without affecting Notch processing. E 2012 inhibits 3β-hydroxysterol δ24-reductase (DHCR24) at the final step in the cholesterol biosynthesis. E 2012 aims at Alzheimer's disease by reduction of amyloid β-42, and induces cataract following repeated doses in the rat.
E 2012 is a potent gamma (γ) secretase modulator without affecting Notch processing. E 2012 inhibits 3β-hydroxysterol δ24-reductase (DHCR24) at the final step in the cholesterol biosynthesis. E 2012 aims at Alzheimer's disease by reduction of amyloid β-42, and induces cataract following repeated doses in the rat.
Specifica
Materiale o nome chimico E 2012
CAS 870843-42-8
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H26FN3O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.19 mM)
SMILES O=C(N([C@H](C1=CC=C(C=C1)F)C)CCC/2)C2=C\C3=CC=C(N4C=NC(C)=C4)C(OC)=C3
Molecular Weight (g/mol) 419.49
Peso formulazione 419.49
Percent Purity 97.39%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only