Learn More
R&D Systems™ E 2012
Descrizione
E 2012 is a γ-secretase modulator. Lowers Aβ40 and Aβ42 levels and increases Aβ37 levels, in vitro and in vivo. Displays no effect on γ-secretase processing of Notch, EphA4 and EphB2.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3E)-1-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-3-[[3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methylene]-2-piperidone |
| CAS | 870843-42-8 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C25H26FN3O2 |
| Peso formulazione | 419.49 |
| Purezza | 98% |