Learn More
(E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyde (>90%), TRC
Codice prodotto. 30456727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456727 5 g 5g
30451457 1 g 1g
30453731 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456727 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7916205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 262268-58-6
Formula molecolare C10H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 200.16
Sinonimo (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenal, (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
IUPAC Name (E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
SMILES FC(F)(F)c1cccc(\C=C\C=O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyde
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-7H/b4-2+
Peso formulazione 200.0449