Learn More
(E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)acrylonitrile Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30314847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314847 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314847 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6073402MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Formula molecolare C11 H12 N2 . Cl H
Quantità 2 mg
Sinonimo 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
SMILES Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
IUPAC Name (E)-3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 208.69
Peso formulazione 208.0767