Learn More
(E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)acrylonitrile Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30309605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309605 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30309605 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6073402.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Formula molecolare C11 H12 N2 . Cl H
Quantità 2.5 mg
Sinonimo 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
SMILES Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
IUPAC Name (E)-3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 208.69
Peso formulazione 208.0767