Learn More
Alfa Aesar™ (E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H25901.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 123694-03-1 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15443327
  • 78.06€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
123694-03-1
178.187
YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
53446072
CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
C10H10O3
MFCD00916691
3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one
Specifica
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
1g
C10H10O3
3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
178.187
178.19
173°C to 175°C
123694-03-1
MFCD00916691
YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one
53446072
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati