Learn More
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone, 97%
Codice prodotto. 15453327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453327 5 g 5g
15443327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15453327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25901.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123694-03-1 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123694-03-1
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.187
Numero MDL MFCD00916691
InChI Key YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
PubChem CID 53446072
IUPAC Name 4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Punto di fusione 173°C to 175°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%