Learn More
(E)-3-Hexenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30398548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398548 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29495325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-3-Hexenoic Acid
CAS 1577-18-0
Formula molecolare C6H10O2
Quantità 25 g
Sinonimo (3E)-3-Hexenoic Acid, (3E)-Hex-3-enoic Acid, (E)-Hex-3-enoic Acid, 3(E)-Hexenoic Acid, trans-3-Hexenoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
SMILES CC\C=C\CC(=O)O
IUPAC Name (E)-hex-3-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Peso formulazione 114.0681