Learn More
(E)-3-Hexenyl Butanoate, TRC
Codice prodotto. 30394807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH294788100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-3-Hexenyl Butanoate
CAS 53398-84-8
Formula molecolare C10 H18 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo (E)-3-Hexenyl Butanoate, (E)-Butanoic Acid 2-hexenyl Ester, (E)-Hex-3-en-1-yl Butyrate, Butanoate-trans-3-hexene ester, E-3-Hexenyl Butyrate, trans-3-Hexenyl Butanoate, trans-3-Hexenyl Butyrate
InChI Formula InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCCC(=O)OCC\C=C\CC
IUPAC Name [(E)-hex-3-enyl] butanoate
Molecular Weight (g/mol) 170.249
Peso formulazione 170.131