Learn More
E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine, TRC
Codice prodotto. 30450856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30450856 100 mg 100mg
30452091 500 mg -
30453738 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30450856 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT773975100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 202115-92-2
Formula molecolare C15 H33 N Sn
Molecular Weight (g/mol) 346.14
IUPAC Name (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amine
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Specifica
Materiale o nome chimico E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Peso formulazione 347.1635