Learn More
E-4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30387630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387630 1 mg
30385935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4936141MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20432-35-3
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.23
Sinonimo 4-(Dimethylamino)-trans-cinnamaldehyde, (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenal, (E)-3-(4-Dimethylaminophenyl)-prop-2-enal, trans-p-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
SMILES CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico E-4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Peso formulazione 175.0997