Learn More
(E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester (~85%), TRC
Codice prodotto. 30388916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388916 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH918465250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester
CAS 10080-68-9
Formula molecolare C6H10O3
Quantità 250 mg
Sinonimo Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C\CO
IUPAC Name ethyl (E)-4-hydroxybut-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Peso formulazione 130.063