missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam E-4031 Dihydrochloride, HERG K+ Channel Blocker, 99% Purity, Solid, 5 mg
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Molecular Weight: 474.4 Da
- Purity: >99%
- Physical State: Solid
- Activity: Type III antiarrhythmic drug that blocks ion channels encoded by the ether-a-go-go related gene (ERG1 or KCNH1). Blocks channels in the open configuration with little effect on the channels in the closed configuration. The IC50 for block of human ERG channels in expression systems is approx. 350 nM.
- Storage: Store at +4°C.
- Constituents: 100% N-(4-{1-[2-(6-methylpyridin-2-yl)ethyl]piperidine-4-carbonyl}phenyl)methanesulfonamide dihydrochloride
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Antioxidant |
| Formato | Vial |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | HERG K+ Channel |
| Quantità | 5 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion channel blocking |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4°C. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?