Learn More
(E)-[6]-Dehydroparadol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484117
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484117 50 mg 50mg
16467956 100 mg 100mg
16461956 500 mg 500mg
16440668 5 mg 5mg
16438228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16484117 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY77293
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
MedChemExpress (E)-[6]-Dehydroparadol, an oxidative metabolite of [6]-Shogaol (HY-14616), is a potent Nrf2 activator. (E)-[6]-Dehydroparadol can inhibit the growth and induce the apoptosis of human cancer cells.
(E)-[6]-Dehydroparadol, an oxidative metabolite of [6]-Shogaol (HY-14616), is a potent Nrf2 activator. (E)-[6]-Dehydroparadol can inhibit the growth and induce the apoptosis of human cancer cells.
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-[6]-Dehydroparadol
CAS 878006-06-5
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H24O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 140 mg/mL (506.57 mM)
SMILES CCCCCCCC(/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 276.37
Peso formulazione 276.37
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only