Learn More
R&D Systems™ E 64d
Descrizione
Inhibitor of cathepsins B and L; also thought to inhibit calpain. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with pepstatin A (Cat. No. 1190). Lysosome and cell permeable.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | E 64d |
| CAS | 88321-09-9 |
| Quantità | 1 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C17H30N2O5 |
| Peso formulazione | 342.43 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 342.436 |