Learn More
(E)-9-Hexadecenoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312148 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312148 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA14192840
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitelaidic Acid
CAS 10030-73-6
Nomi componenti o analita Palmitelaidic Acid
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C16 H30 O2
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo 9-Hexadecenoic acid, (E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid, (9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+
SMILES CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name (E)-hexadec-9-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 254.41
Quantità 50 mg
Peso formulazione 254.2246 g/mol