Learn More
3M™ Ricarica tappi morbidi Classic E-A-R™
Codice prodotto. 12980355 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
E-A-R™ Classic™
Dimensione della confezione:
500 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
12980355 E-A-R™ Classic™ 500 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12980355 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000038203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    86.98€ / 500 paia
    Risparmia 74.02€
    45% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Offre un'eccellente protezione dell'udito e comfort per tutto il giorno. La ricarica di tappi per orecchie 3M™ E-A-R™ Classic™ consente a chi li indossa di accedere facilmente alle attività lavorative e del tempo libero.
  • Soft, energy-absorbing foam
  • Textured surface helps keep plugs in place
  • Moisture-resistant to maintain a consistent expansion time, even in humid environments
  • Dispenser serves as a reminder to wear hearing protection and make earplugs readily available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Yellow
Da utilizzare con (applicazione) E-A-R™ Classic™
Pairs per Package 500 paio
Product Type Confezione ricariche di tappi per le orecchie
Dielectric No
Materiale PVC