Learn More
(E)-Alpha-Hydroxy Tamoxifen, TRC
Codice prodotto. 30406339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30406339 1 mg -
30400170 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30406339 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9547001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97151-02-5
Formula molecolare C26 H29 N O2
Molecular Weight (g/mol) 387.51
Sinonimo Alpha-Hydroxy Tamoxifen
IUPAC Name (E)-4-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-3,4-diphenylbut-3-en-2-ol
SMILES CC(O)\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico a-Hydroxy Tamoxifen
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H29NO2/c1-20(28)25(21-10-6-4-7-11-21)26(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)29-19-18-27(2)3/h4-17,20,28H,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Peso formulazione 387.2198