Learn More
(E)-alpha-Methylstilbene, 98%
Codice prodotto. 11458276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458276 25 g 25g
11448276 5 g 5g
11468276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458276 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15351.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 833-81-8 | C15H14 | 194.277 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 833-81-8
Formula molecolare C15H14
Molecular Weight (g/mol) 194.277
Numero MDL MFCD00026343
InChI Key OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Sinonimo 1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
PubChem CID 1549166
IUPAC Name [(E)-1-phenylprop-1-en-2-yl]benzene
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-alpha-Methylstilbene
Punto di fusione 79°C to 82°C
Densità 0.986
Quantità 25 g
Beilstein 1906425
Peso formulazione 194.28
Percent Purity 98%