Learn More
(E)-Cardamonin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473916
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473916 25 mg 25mg
16461628 5 mg 5mg
16439156 100 mg 100mg
16429218 10 mg 10mg
16414917 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16473916 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1378
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress (E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
(E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-Cardamonin
CAS 19309-14-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H14O4
Quantità 25 mg
Sinonimo (E)-Cardamomin (E)-Alpinetin chalcone
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 28 mg/mL (103.60 mM)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(O)C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2.[(E)]
Molecular Weight (g/mol) 270.28
Peso formulazione 270.28
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only