missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ E. coli DNA ligase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17200064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17200064 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17200064 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5117561

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

DNA ligase that catalyzes the formation of phosphodiester linkages between 5'-phosphoryl and 3'-hydroxyl groups in double-stranded DNA using NAD as a coenzyme and as the energy source for the reaction. It is essential for DNA replication and repair of damaged DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene E. coli DNA ligase
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 2.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gene ligA
N. accesso geni P15042
Simboli geni ligA
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Escherichia coli DNA ligase protein (1-671aa).
Metodo di purificazione Protein G
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57729416
Target Species Bacteria
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.