Learn More
(E,E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]penta-2,4-dienal, TRC
Codice prodotto. 30385075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30385075 1 g
30376049 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30385075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4436651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868161-59-5
Formula molecolare C15H19NO
Molecular Weight (g/mol) 229.32
Sinonimo (2E,4E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]-2,4-pentadienal
SMILES CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=C\C=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico (E,E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]penta-2,4-dienal
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H19NO/c1-3-16(4-2)15-11-9-14(10-12-15)8-6-5-7-13-17/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b7-5+,8-6+
Peso formulazione 229.1467