Learn More
(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458818
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16458818
Marca: Medchem Express HYN0007
MedChemExpress Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III; Didemethoxycurcumin) is a natural derivative of curcumin with anti-inflammatory and anti-cancer activities.
Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III
Specifica
Materiale o nome chimico (E,E)-Bisdemethoxycurcumin
CAS 33171-05-0
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H16O4
Quantità 10 mg
Sinonimo (E,E)-Curcumin III (E,E)-Didemethoxycurcumin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.33 mM)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2.[(E)].[(E)]
Molecular Weight (g/mol) 308.33
Peso formulazione 308.33
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.