Learn More
(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, TRC
Codice prodotto. 30138271
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138271 250 mg 250mg
30003316 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138271 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB425800250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33171-05-0
Formula molecolare C19 H16 O4
Molecular Weight (g/mol) 308.33
Sinonimo 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(p-hydroxyphenyl)-, (E,E)- (8CI), (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bisdemethoxycurcumin, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
IUPAC Name (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
SMILES Oc1ccc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Bisdemethoxycurcumin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Peso formulazione 308.1049
Percent Purity >95%