Learn More
(E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate |
| CAS | 103011-96-7 |
| Formula molecolare | C10 H15 N O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Pregabaline |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N |
| IUPAC Name | ethyl (E)-2-cyano-5-methyl-hex-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.2316 |
| Peso formulazione | 181.1102 |