Learn More
(E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate, TRC
Codice prodotto. 30383113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383113 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383113 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE898155500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Formula molecolare C10 H15 N O2
Quantità 500 mg
Sinonimo Pregabaline
InChI Formula InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
IUPAC Name ethyl (E)-2-cyano-5-methyl-hex-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 181.2316
Peso formulazione 181.1102