Learn More
(E)-Thiothixene, TRC
Codice prodotto. 30449571
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30449571 1 mg -
30452202 10 mg -
30453038 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30449571 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3752801MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3313-27-7
Formula molecolare C23 H29 N3 O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 443.63
Sinonimo (E)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-9H-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-Thiothixene, P 4657A, trans-Thiothixene
IUPAC Name (9E)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propylidene]thioxanthene-2-sulfonamide
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C/CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico (E)-Thiothixene
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8+
Peso formulazione 443.1701