Learn More
(E/Z)-Ferulic acid 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312104 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312104 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13644090AC1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Nomi componenti o analita Ferulic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H10 O4
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC Name 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
Solvent or Matrix Acetone
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Quantità 1 mL
Peso formulazione 194.0579 g/mol