Learn More
Thermo Scientific™ Pipette elettroniche multicanale Equalizer con spaziatura puntali regolabile E1-ClipTip™ Bluetooth™
Codice prodotto. 15603056
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 to 12.5 μL
Da 0.5 a 12.5 μl
Da 1 a 30 μl
Da 10 a 300 μl
Da 15 a 1250 μl
Numero di canali:
12
12 canali
6 canali
8 canali
Punte compatibili:
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 384 12.5
ClipTip 384 12.5 (i puntali ClipTip 384 e ClipTip 12.5 e modelli E1-ClipTip compatibili non sono dotati di sistema di bloccaggio)
ClipTip 384 125
ClipTip 384 30 (i puntali ClipTip 384 e ClipTip 12.5 e modelli E1-ClipTip compatibili non sono dotati di sistema di bloccaggio)
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Punte compatibili Dimensione della confezione
15603056 Da 15 a 1250 μl 6 canali ClipTip 1250 Pezzo
15663046 μ 8 canali ClipTip 200 Pezzo
15693046 Da 10 a 300 μl 8 canali ClipTip 300 Pezzo
15613056 Da 15 a 1250 μl 8 canali ClipTip 1250 Pezzo
15623046 Da 0.5 a 12.5 μl 8 canali ClipTip 384 12.5 (i puntali ClipTip 384 e ClipTip 12.5 e modelli E1-ClipTip compatibili non sono dotati di sistema di bloccaggio) Pezzo
15643046 Da 1 a 30 μl 8 canali ClipTip 384 30 (i puntali ClipTip 384 e ClipTip 12.5 e modelli E1-ClipTip compatibili non sono dotati di sistema di bloccaggio) Pezzo
15673046 μ 8 canali ClipTip 384 125 Pezzo
15633046 0.5 to 12.5 μL 12 ClipTip 384 12.5 Pezzo
15653046 Da 1 a 30 μl 12 canali ClipTip 384 30 (i puntali ClipTip 384 e ClipTip 12.5 e modelli E1-ClipTip compatibili non sono dotati di sistema di bloccaggio) Pezzo
15683046 μ 12 canali ClipTip 384 125 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15603056 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4672090BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00€
    1806.97€ / pezzi 1
    Risparmia 288.03€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
La spaziatura puntali regolabile consente il trasferimento rapido ed efficiente dei campioni praticamente tra qualunque provetta, rack, micropiastra o contenitore orizzontale di gel.
La pipetta Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer consente il trasferimento rapido ed efficiente dei campioni praticamente tra qualunque provetta, rack, micropiastra o contenitore orizzontale di gel. La distanza regolabile tra i puntali consente di distanziare i puntali per pipette semplicemente facendo scorrere la scala per espandere o comprimere la spaziatura dei puntali fino al formato desiderato. La NUOVA app My Pipette™ Creator consente di programmare E1-ClipTip comodamente dal PC.
Innovativa tecnologia ClipTip per l'interfaccia dei puntali con interblocco*
  • Il puntale è bloccato e sigillato in posizione finché non viene espulso, evitando così la caduta dei puntali e il conseguente spreco di campioni preziosi
  • Tenuta perfetta per proteggere il volume del campione all'interno di ciascun puntale per una maggiore accuratezza e precisione
  • I puntali vengono fissati ed espulsi con un tocco leggero, eliminando la fastidiosa necessità di premerli con forza sulla pipetta
My Pipette Creator rivoluziona il pipettaggio aprendo le porte a una nuova era della tecnologia
  • Nuova app Web per pipettaggio con supporto Thermo Fisher Cloud
  • Consente la programmazione efficiente e centralizzata e la condivisione di protocolli tra pipette E1-ClipTip e colleghi
  • Offre protocolli preprogrammati, da scaricare e condividere, per molti dei kit di reagenti e protocolli di pipettaggio più comuni
  • Il collegamento della pipetta E1-ClipTip all'app avviene tramite Bluetooth** o USB.
  • Per accelerare la collaborazione e la riproducibilità, il tutto comodamente dal proprio computer.
Pipetta E1-ClipTip per un pipettaggio più piacevole
  • La pipetta E1-ClipTip è progettata per offrire comfort e facilità d'uso ideali: l'espulsione elettronica del puntale e l'utilizzo del dito indice per il pipettaggio consentono di rilassare il pollice.
  • Due opzioni di funzionamento: matrice per fasi o preimpostazioni con impostazioni per le applicazioni più comuni.
  • La funzione di programmazione consente di salvare i protocolli 30 delle matrici o delle preimpostazioni più comuni denominandoli singolarmente.
  • Pratico collegamento della pipetta E1-ClipTIp all'app My Pipette Creator tramite Bluetooth**
  • Cinque diversi profili utente per impostazioni personalizzate per più utenti e protocolli
  • Funzione MyPipette™ per personalizzare la vista del menu principale organizzando le icone nell'ordine preferito o creando collegamenti ai programmi e alle funzioni di pipettaggio preferite. È anche possibile proteggere le impostazioni importanti dalla modifica involontaria con una password.
  • Le funzioni di monitoraggio di assistenza e calibrazione ricordano all'utente quando la pipetta necessita di assistenza
  • Batteria agli ioni di litio per prestazioni a lunga durata e ricarica rapida. Ricarica con supporto di ricarica o spina a scelta dell'utente.
  • Garanzia di 2 anni con comoda registrazione via web
E1-ClipTip™ Equalizer: trasferimento di campioni multipli tra attrezzature da laboratorio di formati diversi
  • La distanza regolabile tra i puntali consente di distanziare i puntali per pipette per i diversi tipi di attrezzature da laboratorio semplicemente facendo scorrere la scala per espandere o comprimere la spaziatura dei puntali fino al formato desiderato:
    • Provette per microcentrifuga a/da micropiastre a 24, 48, 96 e 384 pozzetti
    • Provette per test a/da blocchi deepwell
    • Micropiastre e provette a gel di agarosio
  • Tempi e ripetizioni ridotti del 90% rispetto all'uso delle pipette manuali monocanale***
Pipetta E1-ClipTip e puntali ClipTip per ogni applicazione
  • Scelta di E1-ClipTip con volumi compresi tra 0.5 μl e 1250 μl:
    • Canali singoli
    • Multicanale con 8, 12 o 16 canali in formati 96 e 384
    • Multicanale con spaziatura dei puntali regolabile e 6, 8, 12 canali in formati 96 e 384
  • Ampia scelta di puntali ClipTip:
    • Puntali ClipTip in formato 96 disponibili con volumi di 20, 50, 200, 300, 1000 e 1250 μl
    • Puntali ClipTip in formato 384 disponibili con volumi di 12.5, 30 e 125 μl
    • Varie opzioni di confezionamento: filtrato, sterile, non sterile, in rack e ricarica
* E1-ClipTip 12.5 e tutte le pipette E1-ClipTip 384 sfruttano la tecnologia di sigillatura a scatto.
** Modelli Bluetooth disponibili nei seguenti paesi: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Città del Vaticano, Corea (Rep. di), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria. Per gli altri paesi, utilizzare i numeri di catalogo senza estensione 'BT'.
*** Paragonato a una pipetta manuale monocanale che riempie una micropiastra a 96 pozzetti da provette per microcentrifuga. Vedere la nota Thermo Scientific Smart: Esiste un modo più semplice e più efficiente rispetto alle tradizionali pipette manuali per trasferire liquidi tra vari formati di attrezzature da laboratorio? 2014.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle sue sussidiarie salvo diversamente specificato. Bluetooth™ è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili ClipTip 1250
Descrizione E1-ClipTip Equalizer 6 canali
Spaziatura punta regolabile Da 9.0 a 19.8
Colore Turchese
Da utilizzare con ClipTip™ 1250
Modello Bluetooth
Numero di canali 6 canali
Product Line E1-ClipTip
Programmabilità Yes
Tipo Equalizer Pipette
Volume (sistema metrico) Da 15 a 1250 μl
Incrementi 1 μl